Learn More
Pentafluoroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024529
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11413957 5 g 5 g
11423957 25 g 25 g
11433957 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11413957
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar A19348.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3,4,5,6-pentafluoroanilina se usa en la preparación de triflato de pentafluorofenilamonio, un catalizador eficiente para la esterificación y tioesterificación. También se utiliza en la síntesis de varios complejos de titanio con dos ligandos aniónicos de [N, O-] bidentato salicilaldiminato.
Solubilidad
Soluble en tolueno y disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-60-8
Fórmula molecular C6H2F5N
Peso molecular (g/mol) 183.08
Número MDL MFCD00007643
Clave InChI NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluoroaniline
Punto de fusión 34°C to 37°C
Densidad 1.744
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1819387
Información de solubilidad Soluble in toluene,and organic solvents. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoroanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.08
Porcentaje de pureza ≥98%