Learn More
Penicillin Antibody (Pen-9), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18330306 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18330306 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18330306 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314083AF405
Mouse Monoclonal Antibody
Penicillin Monoclonal antibody specifically detects Penicillin in All species samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Penicillin
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Pen-9
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Ampicillin, Benzylpenicillin, dicloxacillin, flucloxacillin, methicillin, PCN, Penicilin, Penicillin G, Phenoxymethylpenicillin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Penicilloyl-transferrin conjugate
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ