Learn More
Penfluridol, MedChemExpress
Código de producto. 16494537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16494537 50 mg 50 miligramos
16418596 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16494537
Marca: Medchem Express HYB1077
MedChemExpress Penfluridol is a highly potent, first generation diphenylbutylpiperidine antipsychotic.
Penfluridol is a highly potent, first generation diphenylbutylpiperidine antipsychotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penfluridol
CAS 26864-56-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27ClF5NO
Cantidad 50 mg
Sinónimo R-16341
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.85 mM)
SMILES OC1(C2=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC1
Peso molecular (g/mol) 523.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.97
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death