Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier, 256 l, acero inoxidable
Código de producto. 13487457 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
13487457 115/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 13487457
Marca: Memmert™ IPP260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C
  • Escala de temperatura de 0 °C a 70 °C
  • 5 tamaños de modelo (de 32 a 749 litros de volumen)
  • variantes de 2 modelos: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Puertas dobles estándar para todos los modelos: Prevención de contaminación y caídas de temperatura, y al mismo tiempo una visión óptima de la carga sensible a través de puertas de vidrio interiores de área amplia
  • Los ventiladores integrados en los elementos Peltier garantizan una rápida transferencia de energía y distribución óptima de la temperatura
Garantía
Tres años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (métrico) 256 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de tapón Tipo alemán
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla única TFT en color de alta definición
Incluye Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
N.º de puertas 2
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 640 x 800 mm
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1183 mm
Altura (métrico) interior 800 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso con embalaje (métrico) 164 kg
Peso (métrico) 113 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 820 W
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz