missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PELP1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591973 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591973 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591973 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11040622H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PELP1 Polyclonal antibody specifically detects PELP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PELP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen HMX3, MNARmodulator of nongenomic activity of estrogen receptor, Modulator of non-genomic activity of estrogen receptor, P160, proline and glutamic acid rich nuclear protein, proline, glutamate and leucine rich protein 1, proline, glutamic acid and leucine rich protein 1, proline-, glutamic acid- and leucine-rich protein 1, proline-, glutamic acid-, leucine-rich protein 1, Transcription factor HMX3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 25 and 75 of human Proline-, Glutamic Acid-, Leucine-Rich Protein 1 (Modulator of Nongenomic Activity of Estrogen Receptor) using the numbering given in entry AAN41255.1 (GeneID 27
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27043
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.