Learn More
Pellino 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18641371 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18641371 0.02 mL 0.02 ml
18627061 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18641371
Marca: Novus Biologicals NBP2935230.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Pellino 1 Polyclonal antibody specifically detects Pellino 1 in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pellino 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DKFZp686C18116, MGC50990, pellino (Drosophila) homolog 1, pellino homolog 1 (Drosophila), pellino-1, Pellino-related intracellular-signaling molecule, PRISM, protein pellino homolog 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human PELI1 (NP_065702.2). MFSPDQENHPSKAPVKYGELIVLGYNGSLPNGDRGRRKSRFALFKRPKANGVKPSTVHIACTPQAAKAISNKDQHSISYTLSRAQTVVVEYTHDSNTDMFQIGRSTESPIDFVVTDTVPGSQSNSDTQSVQSTISRFACRIICERNPPFTARIYAAGFDSSKNIFLGEKAAKWKTSDGQMDGLTTNGVLVMHPRNGFTEDSKPGIWREISVCGNVFSLRETRSAQQRGKMVEIETNQLQDGSLIDLCGAT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57162
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG