Learn More
PELI3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062416 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18612482 0.02 mL 0.02 ml
18635102 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18612482
Marca: Novus Biologicals NBP2943570.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
PELI3 Polyclonal antibody specifically detects PELI3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PELI3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MGC35521, pellino 3, pellino homolog 3 (Drosophila), Pellino-3, protein pellino homolog 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human PELI3 (NP_659502.2). MVLEGNPEVGSPRTSDLQHRGNKGSCVLSSPGEDAQPGEEPIKYGELIVLGCCEEGGEETEAQRGEVTGPRAHSCYNGCLASGDKGRRRSRLALSRRSHANGVKPDVMHHISTPLVSKALSNRGQHSISYTLSRSHSVIVEYTHDSDTDMFQIGRSTENMIDFVVTDTSPGGGAAEGPSAQSTISRYACRILCDRRPPYTARIYAAGFDASSNIFLGERAAKWRTPDGLMDGLTTNGVLVMHPAGGFSEDSAPGVWREISVCGNVYTLRDSRSAQQRGKL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246330
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG