missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PELI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16097-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Scaffold protein which probably links Toll-like receptors (TLRs) to basic cellular processes via its interaction with the complex containing IRAK kinases and TRAF6. Can activate the MAP (mitogen activated protein) kinase pathway leading to activation of ELK1. Not required for NF-kappa-B activation.Especificaciones
| PELI2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PELI2 | |
| E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 2, PELI2, Pellino 2, pellino homolog 2 (Drosophila), Protein pellino homolog 2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 305835, 57161, 93834 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8BST6, Q9HAT8 | |
| PELI2 | |
| PELI2 Fusion Protein Ag8940 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?