Learn More
PELI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207350 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16895584 20 μL 20 microlitros
16885584 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16895584
Marca: Proteintech 160971AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Scaffold protein which probably links Toll-like receptors (TLRs) to basic cellular processes via its interaction with the complex containing IRAK kinases and TRAF6. Can activate the MAP (mitogen activated protein) kinase pathway leading to activation of ELK1. Not required for NF-kappa-B activation.
Especificaciones
Antígeno PELI2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PELI2
N.º de referencia del gen Q8BST6, Q9HAT8
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 2, PELI2, Pellino 2, pellino homolog 2 (Drosophila), Protein pellino homolog 2
Símbolos de los genes PELI2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PELI2 Fusion Protein Ag8940
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 305835, 57161, 93834
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG