Descripción
Mida el pH en soluciones de color.El papel de pH Pehanon™ incluye el indicador y la referencia en una tira, por lo que es perfecto para determinaciones de pH en soluciones de color.
PEHANON™ son tiras reactivas de pH especiales que unifican el indicador de pH y los colores de referencia en una tira. Tienen las siguientes ventajas:
Cualquier color de muestra tiene el mismo efecto en ambos, los colores de referencia y la almohadilla reactiva. Esto garantiza lecturas no adulteradas en soluciones de color. El usuario puede tener la seguridad de que obtiene valores de pH precisos.
Una barrera hidrófoba invisible justo encima del campo de color superior evita la acción capilar de la solución de prueba, entre otras cosas. El mango permanecerá seco y limpio sea cual sea la muestra. Por lo tanto, el uso de la tira es muy seguro.
Los valores de pH se pueden determinar sin una tabla de colores aparte. Los trabajadores y operarios pueden usar tiras individuales en lugar de paquetes completos con tablas de colores, lo cual hace que las tiras PEHANON™ sean muy económicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 3,8 hasta 5,5 |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de pH en soluciones de colores |
| Graduaciones | 3,8, 4,0, 4,2, 4,4, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Papel de pH |