Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH Pehanon™
Código de producto. 10687901 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
9,5 a 12
De 1 a 12
De 6 a 8,1
De 8 a 9,7
Desde 1 hasta 2,8
Desde 10,5 hasta 13
Desde 2,8 hasta 4,6
Desde 3,8 hasta 5,5
Desde 4 hasta 9
Desde 5,2 hasta 6,8
Desde 7,2 hasta 8,8
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10687901 9,5 a 12 200 PCS
11366464 Desde 3,8 hasta 5,5 paquete de 200
10004760 Desde 10,5 hasta 13 200 PCS
10196160 Desde 5,2 hasta 6,8 200 PCS
10547502 Desde 4 hasta 9 paquete de 200
10708911 De 6 a 8,1 200 PCS
10058100 Desde 2,8 hasta 4,6 200 PCS
10736991 De 8 a 9,7 paquete de 200
11817043 De 1 a 12 paquete de 200
10460431 Desde 1 hasta 2,8 paquete de 200
10741601 Desde 7,2 hasta 8,8 200 PCS
11 options
Código de producto. 10687901
Marca: Macherey-Nagel™ 90421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida el pH en soluciones coloreadas. El papel de pH Pehanon™ incluye el indicador y la referencia en una tira por lo que es perfecto para determinaciones de pH en soluciones coloreadas.
Mida el pH en soluciones de color.El papel de pH Pehanon™ incluye el indicador y la referencia en una tira, por lo que es perfecto para determinaciones de pH en soluciones de color.
PEHANON™ son tiras reactivas de pH especiales que unifican el indicador de pH y los colores de referencia en una tira. Tienen las siguientes ventajas:
Cualquier color de muestra tiene el mismo efecto en ambos, los colores de referencia y la almohadilla reactiva. Esto garantiza lecturas no adulteradas en soluciones de color. El usuario puede tener la seguridad de que obtiene valores de pH precisos.
Una barrera hidrófoba invisible justo encima del campo de color superior evita la acción capilar de la solución de prueba, entre otras cosas. El mango permanecerá seco y limpio sea cual sea la muestra. Por lo tanto, el uso de la tira es muy seguro.
Los valores de pH se pueden determinar sin una tabla de colores aparte. Los trabajadores y operarios pueden usar tiras individuales en lugar de paquetes completos con tablas de colores, lo cual hace que las tiras PEHANON™ sean muy económicas.
Especificaciones
Intervalo de pH 9,5 a 12
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de pH en soluciones de colores
Graduaciones 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0
Cantidad 200/Paq.
Tipo Papel de pH