missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEG10 Antibody (981902) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18567687 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18567687 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18567687 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB99751X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PEG10 Monoclonal antibody specifically detects PEG10 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PEG10
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 981902
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen embryonal carcinoma differentiation regulated, Embryonal carcinoma differentiation-regulated protein, HB-1, KIAA1051EDR, Mammalian retrotransposon-derived protein 2, Mar2, Mart2, MEF3 like 1, MEF3L, MEF3L1, Myelin expression factor 3-like protein 1, paternally expressed 10, Paternally expressed gene 10 protein, retrotransposon gag domain containing 3, Retrotransposon gag domain-containing protein 3, Retrotransposon-derived gag-like polyprotein, retrotransposon-derived protein PEG10, RGAG3MEF3-like protein 1, Ty3/Gypsy-like protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human PEG10, Accession # Q86TG7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.