Learn More
Peflin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Especificaciones
| Antígeno | Peflin |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30227797
|
Novus Biologicals
NBP3-33231-20ul |
20 μL |
213.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30232314
|
Novus Biologicals
NBP3-33231-100ul |
100 μL |
507.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Peflin Monoclonal antibody specifically detects Peflin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| Peflin | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| 553115 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ABP32, PEF protein with a long N-terminal hydrophobic domain, PEF1A, peflin, penta-EF hand domain containing 1, Penta-EF hand domain-containing protein 1, penta-EF-hand domain containing 1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Peflin (Q9UBV8).,, Sequence:, APGGPYGPPAGGGPYGHPNPGMFPSGTPGGPYGGAAPGGPYGQPPPSSYGAQQPGLYGQGGAPPNVDPEAYSWFQSVDSDHSGYISMKELKQALVNCNWSS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |