Learn More
Peflin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227797 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227797 20 μL 20 microlitros
30232314 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30227797
Marca: Novus Biologicals NBP33323120ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Peflin Monoclonal antibody specifically detects Peflin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Peflin
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen ABP32, PEF protein with a long N-terminal hydrophobic domain, PEF1A, peflin, penta-EF hand domain containing 1, Penta-EF hand domain-containing protein 1, penta-EF-hand domain containing 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Peflin (Q9UBV8).,, Sequence:, APGGPYGPPAGGGPYGHPNPGMFPSGTPGGPYGGAAPGGPYGQPPPSSYGAQQPGLYGQGGAPPNVDPEAYSWFQSVDSDHSGYISMKELKQALVNCNWSS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 553115
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG