Learn More
Cytiva Kit de tubos ÄKTApurificador 10, diámetro interior 0,50mm
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
0,16 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | AKTApurifier 10 |
| Tipo | Kit de tubos |
| Incluye | 1 tubo H6 de 0,16 m de longitud, 1 tubo H7 de 0,08 m de longitud, 1 tubo H8 de 0,14 m de longitud, 1 tubo H9 de 0,6 m de longitud, 1 conector de ajuste manual |
| Longitud global (métrico) | 0,16 mm |
| Material | PEEK |