Descripción
- Accesorio de cromatografía
- Tamaño completo del paquete 2
- Elija entre conectores de distintos tamaños y con distintos diámetros internos
- Para su uso con tubos de cromatografía
- Conectores de polieteretercetona (PEEK)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector macho |
| Conexiones | Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,13 mm |
| Material | PEEK |
| Diámetro interior (métrico) | 0,13 mm |