Descripción
- Accesorio de cromatografía
- Tamaño completo del paquete 2
- Elija entre conectores de distintos tamaños y con distintos diámetros internos
- Para su uso con tubos de cromatografía
- Conectores de polieteretercetona (PEEK)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector macho |
| Conexiones | Macho de 1/16 pulg |
| Material | PEEK |
| Para utilizar con (equipo) | D.E. de 1,58 mm (1/16 pulg) Tubos, 7,924 mm (0,312 pulg), macho |