Learn More
Cytiva Conector macho de PEEK
Código de producto. 11300072 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Conexiones:
3 conectores hembra de 7,93 mm (5/16 pulgadas)
Hembra de 1/16 pulg a macho M6
M6 hembra a macho de 7,93 mm (5/16 pulgadas)
Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,13 mm
Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,25 mm
Macho de 1/16 pulg
Macho de 3/16 pulg
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Conexiones unitSize
11300072 3 conectores hembra de 7,93 mm (5/16 pulgadas) cada uno
11515724 Hembra de 1/16 pulg a macho M6 paquete de 2
11340062 Macho de 1/16 pulg paquete de 10
11729565 Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,25 mm paquete de 2
11370052 Macho de 3/16 pulg cada uno
12421110 Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,13 mm 1 set
11360062 M6 hembra a macho de 7,93 mm (5/16 pulgadas) cada uno
7 options
Código de producto. 11300072
Marca: Cytiva 18117059
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecta tubos de distintos tamaños. El conector macho de PEEK Cytiva Life Sciences™ es un accesorio esencial para conseguir una cromatografía óptima.
  • Accesorio de cromatografía
  • Tamaño completo del paquete 2
  • Elija entre conectores de distintos tamaños y con distintos diámetros internos
  • Para su uso con tubos de cromatografía
  • Conectores de polieteretercetona (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conector macho
Conexiones 3 conectores hembra de 7,93 mm (5/16 pulgadas)
Material PEEK