Especificaciones
| Para utilizar con | AKTAexplorer 100 |
| Tipo | Kit de tubos |
| Incluye | Tubo de PEEK de 0.27 m de longitud, 1 tubo de PEEK de 0,55 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,16 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,45 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,12 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,5 m de longitud y 20 conectores de 4,23 mm (1/6 pulgadas) |
| Diámetro interior (métrico) | 0,50 mm |
| Material | ETFE/PEEK |