missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEAK1 Antibody (3E7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18591170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591170 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00079834M02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PEAK1 Monoclonal antibody specifically detects PEAK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PEAK1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen XP_370878
Alias de gen FLJ21140, FLJ34483, KIAA2002, NKF3 kinase family member, pseudopodium enriched atypical kinase, pseudopodium-enriched atypical kinase 1, SGK269, sugen kinase 269, tyrosine-protein kinase SgK269
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PEAK1 (NP_079052.2, 1151 a.a. ∽ 1250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. TPPPLPKKMIIRANTEPISKDLQKSMESSLCVMANPTYDIDPNWDASSAGSSISYELKGLDIESYDSLERPLRKERPVPSAANSISSLTTLSIKDRFSNS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79834
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.