Learn More
Pea3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30232297 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232297 100 μL 100 microlitros
30231338 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30232297
Marca: Novus Biologicals NBP335396100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Pea3 Polyclonal antibody specifically detects Pea3 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pea3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-FE1A enhancer binding protein, E1AFETS translocation variant 4, ets variant 4, ets variant gene 4 (E1A enhancer binding protein, E1AF), ets variant gene 4 (E1A enhancer-binding protein, E1AF), EWS protein/E1A enhancer binding protein chimera, PEA3, PEAS3, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, polyomavirus enhancer activator-3, Protein PEA3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 79-178 of human Pea3 (NP_001977.1).,, Sequence:, PDFHSENLAFHSPTTRIKKEPQSPRTDPALSCSRKPPLPYHHGEQCLYSSAYDPPRQIAIKSPAPGALGQSPLQPFPRAEQRNFLRSSGTSQPHPGHGYL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2118
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG