Learn More
Pea3 Antibody (1A3-1D3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18367377 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18367377 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18367377
Marca: Novus Biologicals H00002118M02
Mouse Monoclonal Antibody
Pea3 Monoclonal antibody specifically detects Pea3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pea3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A3-1D3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-FE1A enhancer binding protein, E1AFETS translocation variant 4, ets variant 4, ets variant gene 4 (E1A enhancer binding protein, E1AF), ets variant gene 4 (E1A enhancer-binding protein, E1AF), EWS protein/E1A enhancer binding protein chimera, PEA3, PEAS3, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, polyomavirus enhancer activator-3, Protein PEA3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ETV4 (AAH07242, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MYLHTEGFSGPSPGDGAMGYGYEKPLRPFPDDVCVAPEKFEGDIKQEGVGAFREGPPYQRRGALQLWQFLVALLDDPTNAHFIAWTGRGMEFKLIEPEEVARLWGIQKNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCEPEALFSLAFPDNQRPALKAEFDRPVSEEDTVPLSHLDESPAYLPELAGPAQPFGPKGGYSY
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2118
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ