missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDX-1/IPF1 Antibody (OTI3H3), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108695 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18108695 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18108695 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273332AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDX-1/IPF1 Monoclonal specifically detects PDX-1/IPF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDX-1/IPF1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H3
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Glucose-sensitive factor, IDX-1GSF, Insulin promoter factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin upstream factor 1, IPF1pancreas/duodenum homeobox protein 1, Islet/duodenum homeobox-1, MODY4IUF1, pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, PDX-1IPF-1, somatostatin transcription factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1IUF-1
Símbolos de los genes PDX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PDX-1/IPF1 (NP_000200) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3651.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.