missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDX-1/IPF1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18130915 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18130915 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18130915 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222150C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PDX-1/IPF1 Polyclonal specifically detects PDX-1/IPF1 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDX-1/IPF1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Glucose-sensitive factor, IDX-1GSF, Insulin promoter factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin upstream factor 1, IPF1pancreas/duodenum homeobox protein 1, Islet/duodenum homeobox-1, MODY4IUF1, pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, PDX-1IPF-1, somatostatin transcription factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1IUF-1
Símbolos de los genes PDX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human PDX1 protein (between residues 100-200) [UniProt P52945]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.