missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDSS2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18238790 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18238790 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18238790

Marca: Novus Biologicals NBP133199

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PDSS2 Polyclonal specifically detects PDSS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDSS2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.54mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gen All-trans-decaprenyl-diphosphate synthase subunit 2, bA59I9.3, C6orf210decaprenyl-diphosphate synthase subunit 2, Candidate tumor suppressor protein, chromosome 6 open reading frame 210, Decaprenyl pyrophosphate synthase subunit 2, decaprenyl pyrophosphate synthetase subunit 2, DLP1hDLP1, EC 2.5.1.91, prenyl (decaprenyl) diphosphate synthase, subunit 2, subunit 2 of decaprenyl diphosphate synthase
Símbolos de los genes PDSS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PDSS2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 44 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57107
Especificidad de la prueba Tested in human. Not yet tested in any other species.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.