missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDK4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18751614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. unitSize Cantidad
18751614 25 microlitros -
18728073 0.10 ml 0.1 mL
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18751614

Proveedor: Novus Biologicals NBP107047SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PDK4 Polyclonal specifically detects PDK4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of the human PDK4 protein (within residues 100-150). [Swiss-Prot# Q16654]
Estado normativo RUO
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.