missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PDK-1, His Tag Recombinant Protein

Código de producto. 11549276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
Código de producto. Cantidad unitSize
11549276 5 μg 1 microgramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11549276

Marca: Invitrogen™ P3001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length

PDK1 (3-phosphoinositide dependent kinase-1) is a serine/threonine protein kinase localized to the plasma membrane. It plays a vital role in insulin-induced glycogen synthesis, PKC activation, and activation of the AGC subfamily of protein kinases. Plays an important role in cellular responses to hypoxia and is important for cell proliferation under hypoxia. Protects cells against apoptosis in response to hypoxia and oxidative stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q15118
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50 mM tris with 0.05% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 0.5 mM EGTA, 100 mM NaCl, 20% glycerol, 5 mM DTT and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 5163
Peso molecular 66.9 kDa
Nombre Human PDK-1, His Tag
Intervalo de pH 7.5
Cantidad 5 μg
Estado normativo For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Alias de gen [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 1, mitochondrial; [Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 1, mitochondrial; B830012B01; D530020C15Rik; isoenzyme 1; kinase isoenzyme 1; lipoamide; mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1; PDH kinase 1; PDHK1; PDK p48; Pdk1; pyruvate dehydrogenase; pyruvate dehydrogenase kinase 1; Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1; pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1; pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1
Nombre común PDK1
Familia Quinasa PDHK
Tipo de producto PDK1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión Baculovirus
Familia de proteínas Kinase and inhibitors
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Serine/threonine kinase
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.