Learn More
PDIR Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno PDIR
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18687612
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-94403-0.02ml
0.02 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18679931
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-94403-0.1ml
0.1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
PDIR Polyclonal antibody specifically detects PDIR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
PDIR
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
10954
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
FLJ30401, PDIREC 5.3.4.1, protein disulfide isomerase family A, member 5, protein disulfide isomerase-associated 5, Protein disulfide isomerase-related protein, protein disulfide-isomerase A5
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-140 of human PDIA5 (NP_006801.1). SSAKVSSLIERISDPKDLKKLLRTRNNVLVLYSKSEVAAENHLRLLSTVAQAVKGQGTICWVDCGDAESRKLCKKMKVDLSPKDKKVELFHYQDGAFHTEYNRAVTFKSIVAFLKDPKG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.