Learn More
PDIR Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18679931 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18679931 0.1 mL 0.10 ml
18687612 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18679931
Marca: Novus Biologicals NBP2944030.1ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
PDIR Polyclonal antibody specifically detects PDIR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDIR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ30401, PDIREC 5.3.4.1, protein disulfide isomerase family A, member 5, protein disulfide isomerase-associated 5, Protein disulfide isomerase-related protein, protein disulfide-isomerase A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-140 of human PDIA5 (NP_006801.1). SSAKVSSLIERISDPKDLKKLLRTRNNVLVLYSKSEVAAENHLRLLSTVAQAVKGQGTICWVDCGDAESRKLCKKMKVDLSPKDKKVELFHYQDGAFHTEYNRAVTFKSIVAFLKDPKG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10954
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG