missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGFR alpha Antibody (Hu136) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30167026 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30167026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10352JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

PDGFR alpha Monoclonal antibody specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGFR alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu136
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human PDGF R alpha
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.