missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGFR alpha Antibody (APA5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18213725 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18213725 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18213725 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP143350AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PDGFR alpha Monoclonal specifically detects PDGFR alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGFR alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon APA5
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Símbolos de los genes PDGFRA
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD140a.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5156
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.