missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGF R beta Antibody (2G7B7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18296890 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18296890 0.1 mg 0.10 miligramo
18673269 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18296890 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252529

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDGF R beta Monoclonal specifically detects PDGF R beta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGF R beta
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2G7B7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, CD140b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK12, PDGFR, PDGFR1, PDGF-R-beta, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
Símbolos de los genes PDGFRB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human PDGFRB (AA: 33-133) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 124 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5159
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.