Learn More
PDGF-D/SCDGFB Antibody (4H2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18427378 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18427378 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18427378
Marca: Novus Biologicals H00080310M09
Mouse Monoclonal Antibody
PDGF-D/SCDGFB Monoclonal antibody specifically detects PDGF-D/SCDGFB in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDGF-D/SCDGFB
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 4H2
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_149126
Alias de gen IEGFMSTP036, Iris-expressed growth factor, PDGF-D, platelet derived growth factor D, SCDGF-BMGC26867, SCDGFBplatelet-derived growth factor D, spinal cord derived growth factor B, Spinal cord-derived growth factor B, spinal cord-derived growth factor-B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PDGFD (NP_149126, 24 a.a. ∽ 123 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. TPQSASIKALRNANLRRDDLYRRDETIQVKGNGYVQSPRFPNSYPRNLLLTWRLHSQENTRIQLVFDNQFGLEEAENDICRYDFVEVEDISETSTIIRGR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80310
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ