missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGF-C Antibody (5F12), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18147163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18147163 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18147163 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP221956FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDGF-C Monoclonal specifically detects PDGF-C in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGF-C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5F12
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FALLOTEIN, PDGF-C, platelet derived growth factor C, platelet-derived growth factor C, SCDGFSpinal cord-derived growth factor, secretory growth factor-like protein, VEGF-E
Símbolos de los genes PDGFC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant PDGF-C
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.