missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGF-B Mouse anti-Human, Clone: PDGFB/3071, Novus Biologicals™

Código de producto. 18697098 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18697098 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18697098

Marca: Novus Biologicals NBP307810100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDGF-B Monoclonal specifically detects PDGF-B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGF-B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon PDGFB/3071
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen B chain, Becaplermin, FLJ12858, PDGF subunit B, PDGF2, PDGF-2, platelet-derived growth factor 2, Platelet-derived growth factor beta polypeptide, platelet-derived growth factor beta polypeptide (simian sarcoma viral (v-sis)oncogene homolog), platelet-derived growth factor subunit B, platelet-derived growth factor, B chain, Platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS), Proto-oncogene c-Sis, SSV
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human PDGF-B protein (around aa 27-158) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5155
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.