missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGF-B Antibody (MM0014-5F66), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18281845 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18281845 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18281845

Marca: Novus Biologicals NB11060980PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDGF-B Monoclonal specifically detects PDGF-B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGF-B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0014-5F66
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen B chain, Becaplermin, FLJ12858, PDGF subunit B, PDGF2, PDGF-2, platelet-derived growth factor 2, Platelet-derived growth factor beta polypeptide, platelet-derived growth factor beta polypeptide (simian sarcoma viral (v-sis)oncogene homolog), platelet-derived growth factor subunit B, platelet-derived growth factor, B chain, Platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS), Proto-oncogene c-Sis, SSV
Símbolos de los genes PDGFB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant PDGF-B
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5155
Especificidad de la prueba This antibody shows approximately some degree (40%) cross-reactivity with recombinant PDGF-AB and no cross-reactivity with recombinant PDGF-AA.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.