missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDF Antibody (OTI3F3), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18169946 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18169946 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18169946 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273301H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDF Monoclonal specifically detects PDF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F3
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen EC 3.5.1.88, GDF15, MIC1, PDF1A, peptide deformylase (mitochondrial), peptide deformylase, mitochondrial, peptide deformylase-like protein, PLAB, Polypeptide deformylase
Símbolos de los genes PDF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PDF (NP_071736) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64146.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.