Descripción
PDF Polyclonal antibody specifically detects PDF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | EC 3.5.1.88, GDF15, MIC1, PDF1A, peptide deformylase (mitochondrial), peptide deformylase, mitochondrial, peptide deformylase-like protein, PLAB, Polypeptide deformylase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-243 of human PDF (NP_071736.1). EGPALRRSYWRHLRRLVLGPPEPPFSHVCQVGDPVLRGVAAPVERAQLGGPELQRLTQRLVQVMRRRRCVGLSAPQLGVPRQVLALELPEALCRECPPRQRALRQMEPFPLRVFVNPSLRVLDSRLVTFPEGCESVAGFLACVPRFQAVQISGLDPNGEQVVWQASGWAARIIQHEMDHLQGCLFIDKMDSRTFTNVYWMKVND |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |