missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE6G Antibody (OTI2F5), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18155166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18155166 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18155166 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273298R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDE6G Monoclonal specifically detects PDE6G in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDE6G
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F5
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686C0587, GMP-PDE gamma, MGC125749, PDEG, phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, gamma, retinal rod rhodopsin-sensitive cGMP 3′-5′-cyclic phosphodiesterase subunit gamma, rod cG-PDE G, RP57
Símbolos de los genes PDE6G
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PDE6G (NP_002593) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5148.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.