missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE2A Antibody (OTI3A4), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18173016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18173016 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18173016

Marca: Novus Biologicals NBP273288FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDE2A Monoclonal specifically detects PDE2A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDE2A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A4
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cGMP-dependent 3′-5′-cyclic phosphodiesterase, cGMP-stimulated phosphodiesterase 1, cGMP-stimulated phosphodiesterase 4, cGSPDE, CGS-PDE, Cyclic GMP-stimulated phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE2A1, PED2A4, phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
Símbolos de los genes PDE2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PDE2A (NP_002590) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5138.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.