missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE1A Antibody (OTI7D5), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18183166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18183166 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18183166 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273277B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDE1A Monoclonal specifically detects PDE1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDE1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7D5
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 3′-5′ cyclic nucleotide phosphodiesterase, 61 kDa Cam-PDE, calcium/calmodulin-dependent 3′-5′-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1A, calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase, calmodulin-dependent phosphodiesterase, Cam-PDE 1A, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, hCam-1, HCAM1, HSPDE1A, MGC26303, phosphodiesterase 1A, calmodulin-dependent, phosphodiesterase-1A
Símbolos de los genes PDE1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 259-545 of human PDE1A (NP_005010) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5136.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.