Learn More
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Antibody (Z64P2D3*H4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18665958 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18665958 0.025 mL 0.03 ml
18237132 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18665958
Marca: Novus Biologicals NBP2524080.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon Z64P2D3*H4
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2
Símbolos de los genes PDCD1LG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide KAVFFKRHN
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.