missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Antibody (Z64P2D3*H4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18237132 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18237132 0.1 mL 0.10 ml
18665958 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18237132 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252408

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon Z64P2D3*H4
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2
Símbolos de los genes PDCD1LG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide KAVFFKRHN
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.