missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Antibody (988708) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 18583425 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583425 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583425 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB12241Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal antibody specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 988708
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PD-L2/B7-DC, Met1-Pro219, Accession # Q9BQ51
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.