Learn More
PD-L1 Antibody (PDL1/8591R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18519627 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, mFluor Violet 610 SE
Código de producto.
18519627 0.1 mL, mFluor Violet 610 SE
1 options
Código de producto. 18519627
Marca: Novus Biologicals NBP324106MFV610
Rabbit Monoclonal Antibody
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PD-L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PDL1/8591R
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa190-290) of human PD-L1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ