missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-L1 Antibody (PDL1/8591R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591169 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
Código de producto.
18591169 0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591169

Marca: Novus Biologicals NBP324106AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PDL1/8591R
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa190-290) of human PD-L1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.