missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-L1 Antibody (pacmilimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30144362 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30144362

Marca: Novus Biologicals NBP328500CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon pacmilimab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno B7-H1/ PD-L1/ CD274
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.