Learn More
PD-L1 Antibody (MIH5), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18767683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18767683 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18767683
Marca: Novus Biologicals NBP143262PE
Rat Monoclonal Antibody
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Product Image.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PD-L1/B7-H1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MIH5
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Símbolos de los genes CD274
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was B7H1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a λ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only