missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PD-L1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MIH5 |
| Conjugado | PE-Cyanine5.5 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Símbolos de los genes | CD274 |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?