missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-L1 Antibody (Hu125) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 18599386 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18599386 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18599386 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10355L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu125
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human PD-L1/B7-H1,
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.